Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssæt: Protein G
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning ved hjælp af den høje belastningskapacitet Thermo Scientific SMART Digest Bulk Fraktioneringssæt: Protein G.
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning ved hjælp af den høje belastningskapacitet Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk-fraktioneringssæt: Protein G. Disse sæt fjerner de udfordringer, der ofte er forbundet med proteinoprydning, ved at give en enkel og nem indfangningsarbejdsgang.
SMART Digest bulkfraktioneringssæt: Protein G indeholder perler, der målretter mod oprensning af immunoglobuliner på grund af den specifikke og stærke affinitet for binding til Fab- og Fc-delene af molekylet. Vælg mellem ikke-magnetiske perler eller magnetiske perler, der muliggør automatisering. De uønskede interferenser fjernes derefter, hvilket efterlader en ren prøve indeholdende målmolekylet. Når du er færdig, skal du udføre fordøjelse ved hjælp af SMART Fordøj enzymer om nødvendigt.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Magnetisk, selvstændig |
| Fange | Protein G |
| Enzym | Ingen |
| Format | Bulk Magnetisk |
| Til brug med (applikation) | Immunopfangning og prøveforberedelse |
| Produktlinje | SMART Fordøje |
| Type | SMART Digest Bulk Fraktioneringssæt |
| Inkluderer | Bulk magnetisk SMART Fordøj harpiks |