Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssæt: Protein G
Artikelnummer. 15840182 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
SMART Digest Bulk Fractionation Kit, Protein G, Magnetisk, Opløselig
SMART Digest Bulk Fractionation Kit, Protein G, Magnetisk, Standalone
SMART Digest Bulk Fractionation Kit, Protein G, Magnetisk, med SOLAμ Opsamlingsplade, opløselig
SMART Digest Bulk Fractionation Kit, Protein G, ikke-magnetisk, med SOLAμ Opsamlingsplade, opløselig
SMART Digest Bulk Fractionation Kit, Protein G, ikke-magnetisk, opløselig
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15840182
Brand: Thermo Scientific™ 60115102
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning ved hjælp af den høje belastningskapacitet Thermo Scientific SMART Digest Bulk Fraktioneringssæt: Protein G.
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning ved hjælp af den høje belastningskapacitet Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk-fraktioneringssæt: Protein G. Disse sæt fjerner de udfordringer, der ofte er forbundet med proteinoprydning, ved at give en enkel og nem indfangningsarbejdsgang.
SMART Digest bulkfraktioneringssæt: Protein G indeholder perler, der målretter mod oprensning af immunoglobuliner på grund af den specifikke og stærke affinitet for binding til Fab- og Fc-delene af molekylet. Vælg mellem ikke-magnetiske perler eller magnetiske perler, der muliggør automatisering. De uønskede interferenser fjernes derefter, hvilket efterlader en ren prøve indeholdende målmolekylet. Når du er færdig, skal du udføre fordøjelse ved hjælp af SMART Fordøj enzymer om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SMART Digest Bulk Fractionation Kit, Protein G, ikke-magnetisk, med SOLAμ Opsamlingsplade, opløselig
Fange Protein G
Spaltning C-terminal side af lysin og arginin aminosyrer
Enzym Trypsin
Format SMART Digest Opløselig Resin, Bulk Ikke-magnetisk
Til brug med (applikation) Immunocapture og proteinfordøjelsesprøveforberedelse
Produktlinje SMART Fordøje
Type Immunocapture
Inkluderer Bulk Ikke-magnetisk SMART Digest opløselig harpiks, opsamlingsplade, SOLAμ SPE plade