Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssæt: Protein G
Artikelnummer. 15830182 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Ikke-magnetisk, med SOLA μ opsamlingsplade, opløselig
Ikke-magnetisk, opløselig
Magnetisk, Opløselig
Magnetisk, med SOLA μ opsamlingsplade, opløselig
Magnetisk, selvstændig
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt unitSize
15830182 Ikke-magnetisk, opløselig Hver
15840182 Ikke-magnetisk, med SOLA μ opsamlingsplade, opløselig Hver
15850182 Magnetisk, med SOLA μ opsamlingsplade, opløselig Hver
15860182 Magnetisk, Opløselig Hver
15880182 Magnetisk, selvstændig Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15830182 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60115101
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning ved hjælp af den høje belastningskapacitet Thermo Scientific SMART Digest Bulk Fraktioneringssæt: Protein G.
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning ved hjælp af den høje belastningskapacitet Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk-fraktioneringssæt: Protein G. Disse sæt fjerner de udfordringer, der ofte er forbundet med proteinoprydning, ved at give en enkel og nem indfangningsarbejdsgang.
SMART Digest bulkfraktioneringssæt: Protein G indeholder perler, der målretter mod oprensning af immunoglobuliner på grund af den specifikke og stærke affinitet for binding til Fab- og Fc-delene af molekylet. Vælg mellem ikke-magnetiske perler eller magnetiske perler, der muliggør automatisering. De uønskede interferenser fjernes derefter, hvilket efterlader en ren prøve indeholdende målmolekylet. Når du er færdig, skal du udføre fordøjelse ved hjælp af SMART Fordøj enzymer om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ikke-magnetisk, opløselig
Fange Protein G
Spaltning C-terminal side af lysin og arginin aminosyrer
Enzym Trypsin
Format Bulk ikke-magnetisk
Til brug med (applikation) Immunocapture og proteinfordøjelsesprøveforberedelse
Produktlinje SMART Fordøje
Type SMART Digest Bulk Fraktioneringssæt
Inkluderer Bulk Ikke-magnetisk SMART Fordøj opløselig harpiks