Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssæt: Protein A
Artikelnummer. 15870182 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
SMART Digest Bulk Protein A fraktioneringssæt, ikke-magnetisk, med SOLAμ Opsamlingsplade, opløselig
SMART Digest Bulk Protein A fraktioneringssæt, ikke-magnetisk, opløseligt
SMART Digest Bulk Protein A fraktioneringssæt, magnetisk, enkeltstående
SMART Digest Bulk Protein A fraktioneringssæt, magnetisk, med SOLAμ Opsamlingsplade, opløselig
SMART Digest Bulk Protein A fraktioneringssæt, magnetisk, opløselig
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15870182
Brand: Thermo Scientific™ 60116101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug dette kit til oprensning af immunglobuliner før protein A-fordøjelse.
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning ved hjælp af den høje belastningskapacitet Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk-fraktioneringssæt: Protein A. Disse sæt blev designet til at fjerne de udfordringer, der ofte er forbundet med processen med proteinoprydning, ved at give en enkel og nem indfangningsarbejdsgang.
De SMART Digest Bulk fraktionering Protein A Kits indeholder perler (enten ikke-magnetiske eller magnetiske, den magnetiske tillader automatisering), som målretter oprensning af immunglobuliner på grund af den specifikke og stærke affinitet for binding til Fc-delen af molekylet. De uønskede interferenser fjernes derefter, hvilket efterlader en ren prøve indeholdende målmolekylet. Når den er afsluttet, kan den efterfølgende fordøjelse lettes med SMART Fordøj enzymer om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SMART Digest Bulk Protein A fraktioneringssæt, magnetisk, enkeltstående
Fange Protein A
Enzym Ingen
Format SMART Digest Resin, Bulk Magnetic
Til brug med (applikation) Immunopfangning og prøveforberedelse
Produktlinje SMART Fordøje
Type Immunocapture
Inkluderer Bulk magnetisk SMART Fordøj harpiks