Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulkfraktioneringssæt: Protein A
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Brug dette kit til oprensning af immunglobuliner før protein A-fordøjelse.
Få hurtig, enkel, meget reproducerbar og følsom immunopfangning ved hjælp af den høje belastningskapacitet Thermo Scientific™ SMART Digest™ Bulk-fraktioneringssæt: Protein A. Disse sæt blev designet til at fjerne de udfordringer, der ofte er forbundet med processen med proteinoprydning, ved at give en enkel og nem indfangningsarbejdsgang.
De SMART Digest Bulk fraktionering Protein A Kits indeholder perler (enten ikke-magnetiske eller magnetiske, den magnetiske tillader automatisering), som målretter oprensning af immunglobuliner på grund af den specifikke og stærke affinitet for binding til Fc-delen af molekylet. De uønskede interferenser fjernes derefter, hvilket efterlader en ren prøve indeholdende målmolekylet. Når den er afsluttet, kan den efterfølgende fordøjelse lettes med SMART Fordøj enzymer om nødvendigt.
Specifications
Specifications
| Oversigt | SMART Digest Bulk Protein A fraktioneringssæt, magnetisk, med SOLAμ Opsamlingsplade, opløselig |
| Fange | Protein A |
| Spaltning | C-terminal side af lysin og arginin aminosyrer |
| Enzym | Trypsin |
| Format | SMART Digest Opløselig Resin, Bulk Magnetic |
| Til brug med (applikation) | Immunocapture og proteinfordøjelsesprøveforberedelse |
| Produktlinje | SMART Fordøje |
| Type | Immunocapture |
| Inkluderer | Bulk magnetisk SMART Digest opløselig harpiks, opsamlingsplade, SOLAμ SPE plade |