Få mere at vide
Gilac™ Lille papirkurv
Artikelnummer. 17968941
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
13 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17968941 13 l
1 options
Artikelnummer. 17968941 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G357441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.40 DKK
    142.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 54.60 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Lille papirkurv er velegnet til institutionel cateringbrug. Designet til at være holdbar og langtidsholdbar.
  • Papirkurv velegnet til institutionel cateringbrug.
  • Designet til at være holdbar og langtidsholdbar.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 13 l
Kapacitet (engelsk) 3,4 gal.
Farve Sort
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale HDPE
Produkttype Affaldskurv