Få mere at vide
Små volumen prøvekopper, klaret polypropylen, cylindrisk bund, 9,1 x 23,6 mm (1,2 ml), 2000 pr. pakke
Artikelnummer. 30322156
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
9,1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
30322156 9,1 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 30322156 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGFAASC4MP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 9,1 mm
Mængde 2000/Pk.
Kapacitet (metrisk) 1.2 mL
Materiale Klarificeret polypropylen
Højde (metrisk) 23.6 mm