Få mere at vide
Små prøve-kopper, klaret polypropylen, konisk bund, 13 x 25 mm (1,5 - 2,0 ml), 1000 ml pr. pakke
Artikelnummer. 30317072
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
13 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
30317072 13 mm
1 options
Artikelnummer. 30317072 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGFAASC3MP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Mængde 1000/Pk.
Kapacitet (metrisk) 1.5 - 2.0 mL
Materiale Klarificeret polypropylen
Højde (metrisk) 25 mm