Få mere at vide
Sampling Systems™ Medicinkopper med lille volumen
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål, AISI 304
- Fri for sprækker
- Poleret
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 50mm |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |