Få mere at vide
Labconco™ Lille bakke: FreeZone™ Tilbehør til stop- eller bulkbakketørrer
Artikelnummer. 15632127 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
FreeZone™ Bakketørrer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15632127 FreeZone™ Bakketørrer
1 options
Artikelnummer. 15632127 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7377900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 DKK
    833.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 841.69 DKK
    50% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Lille bakke designet til brug med FreeZone™ Bakketørrer.
Lille bakke
  • Rustfri stålbakke til at indeholde væsker eller bulkartikler til frysetørring
  • Dimensioner passer til FreeZone Bakketørrer perfekt, 10,3 tommer bx 11,6 tommer dx 0,9 tommer h
  • Gør ilægning og aflæsning af prøver og var nem rengøring ved brug af bakketørreren (sælges separat)
Tekniske data
Antal hylder 0
Materiale Rustfrit stål (304)
Til brug med (udstyr) FreeZone™ Bakketørrer
Inkluderer Bakke i rustfrit stål
Bredde (engelsk) 10,3''
Højde (engelsk) 0,9 tommer.
Længde (engelsk) 11,6''
Forsendelsesvægt (engelsk) 2.5 lb.