Få mere at vide
Labconco Lille bakketørrer, 230V, 50/60Hz
Artikelnummer. 17940180 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
60 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17940180 60 °C
1 options
Artikelnummer. 17940180 Leverandør Labconco Leverandørnr. 780701090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86590.00 DKK
    67301.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 19288.14 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
FreeZone Bulkbakketørrere lyofiliserer moderate til store bulkprøvemængder eller små batcher af hætteglas eller serumflasker. FreeZone Konsol frysetørrer og vakuumpumpe er påkrævet.
  • Lyofiliser små til moderate bulkprøvemængder eller batcher af hætteglas eller serumflasker.
  • Små bakketørrere har tre 10,6 x 11,7'' hylder, der varmer op til +60 °C.
  • Designet til at passe på begge FreeZone Bordplade eller konsol frysetørrere.
  • Lyo-Works™ OS lader brugeren indstille op til 30 programmer med op til 16 trin hver; registrere, kortlægge og gemme data og modtage e-mail-advarsler.
  • Bakketørreren tilsluttes til en FreeZone Frysetørrer, der giver en realtidsvisning af bakketørrerens parametre på ’en stor kapacitiv berøringsskærm.
  • Til brug med FreeZone Konsol frysetørrer fremstillet efter juli 2017.
Tekniske data
Type Lille bakketørrer
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) 60 °C
Materiale Rustfrit stål
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V