Få mere at vide
Cole-Parmer™ Små Tough-Spot-etiketter
Artikelnummer. 15127082 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
1000 ruller
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15127082 Blå 1000 ruller
15182323 Rød Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15127082 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 6220704
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Tåler dampautoklavering, kogende vandbade, frysertemperaturer, organiske opløsningsmidler og kaustiske midler uden at skalle eller falde af. Cole-Parmer™ Small Tough-Spot Labels er lavet af kemisk inert polyester, der klæber stærkt til al plast og andre materialer.
  • Forudskårne etiketter er den ideelle størrelse til at passe til mikrocentrifugerør og andre laboratoriebeholdere.
  • Tåler temperaturer helt ned til -20 °C; -80 °C, når de bruges med nye polypropylenrør.
  • Slid- og udtværingsbestandig.
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Polyester
Diameter (metrisk) 0.375 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Temperaturområde (metrisk) –80° når det bruges sammen med nye polypropylenrør. Ellers,– 20 °C