Få mere at vide
OHAUS™ Små ærmer med tre ben
Artikelnummer. 15762669 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Materiale:
Glasfiber
Vinyl
Farve:
Grå
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Farve unitSize
15762669 Vinyl Rød Hver
15722679 Vinyl Sort Hver
15772669 Glasfiber Grå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15762669 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30400257
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Små ærmer med tre ben er til brug med klemmer og kan nemt fjernes for rengøring eller udskiftning.
  • Fås i rød eller sort vinyl og glasfiber
  • Glasfiberhylstre er ideelle til påføring over 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 3
Type Gænge ærme
Materiale Vinyl
Størrelse Lille
Farve Rød