Få mere at vide
CELLPATH LILLE SLIDE BOX + SLEEVE (FLATPACK)
Artikelnummer. 30226312
Skift visning
Farve:
Brun
Artikelnummer. Farve
30226312 Brun
1 options
Artikelnummer. 30226312 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. WES060008F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2744.62 DKK
    1368.38 DKK / Pakke med 25
    Spare 1376.24 DKK
    50% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Den robuste lille slideboks med sleeve er velegnet til arkivering af slides.
  • Vigtige fordele:
  • Fremstillet af genbrugsmateriale
  • Specialbyggede kasser kan købes efter kundens ønske
  • Omkostningseffektivt arkiv og opbevaring
  • Mål: 240 x 215 x 85 - rummer 790 dias
Tekniske data
Type Slide opbevaringsboks
Slidekapacitet 790
Farve Brun