Få mere at vide
Slice™ Lille saks
Artikelnummer. 16483629
Skift visning
Produkttype:
Afrundet spids
Spids spids
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
16483629 Afrundet spids
16403639 Spids spids
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16483629 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00 DKK
    312.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.08 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Små sikkerhedssaks skærer hårde materialer som Kevlar-forstærket stof
  • Zirconiumoxid Slice™ sikkerhedsblade
  • Holdbart forstærket nylonhåndtag med bløde fingergreb
  • Ambidextrous design
  • Finger-friendly™ kant holder 11x længere end metal
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk klinge
  • Kemisk inert klinge ruster aldrig
  • Olie-, smøremiddel- og vedligeholdelsesfri
  • BPA-, phthalat- og blyfrit værktøj
  • Let og kompakt
  • Tekniske data
    Produkttype Afrundet spids
    Længde (engelsk) 5,57 tommer.
    Længde (metrisk) 141.5 mm
    Materiale GFN, TPE, rustfrit stål, zirconiumoxid
    Størrelse Lille
    Farve Hvid/orange
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer Zirkoniumoxid sikkerhedsklinger
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 1,23 oz.
    Vægt (metrisk) 35 g
    Bredde (engelsk) 2,62 tommer.
    Bredde (metrisk) 66.5 mm