Få mere at vide
Små prøveviskositetsstandard ASTM D2162; UKAS ISO/IEC17025 og ISO 17034 certificeret, nominel kinematisk viskositet 2.884 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16050170
Skift visning
Mængde:
60 ml
Pakningsstørrelse:
60ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
16050170 60 ml 60ml
1 options
Artikelnummer. 16050170 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. HVS01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162 på 40° C og 100° C under vores ISO 17025 og ISO 17034 akkreditering og fremstillet specielt til brugerne af ASTM D7279, standardtestmetode for kinematisk viskositet af transparente og uigennemsigtige væsker.
  • Fuldt sporbar til internationale standarder
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162
  • 60 ml lavere volumen omkostningseffektiv løsning
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 2 års holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Mængde 60 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Small Sample Viscosity Reference Standard, certified value (cSt) @40°C&100°C(2.882cSt @ 40°C)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Kerosine : distillates, hydrotreated light, White mineral oil, petroleum
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.