Få mere at vide
Abnova™ Lille RNA-markør
Artikelnummer. 16062038
Skift visning
Mængde:
30μ L
Pakningsstørrelse:
30µL
Artikelnummer. Mængde unitSize
16062038 30μ L 30µL
1 options
Artikelnummer. 16062038 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. R0007.30uL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Små RNA'er omfatter en række ikke-kodende RNA'er, såsom miRNA, siRNA, snoRNA og snRNA
  • For nylig er et så lille RNA blevet undersøgt intensivt, fordi det lille RNA har vist sig at kontrollere mange biologiske hændelser.
  • Den lille RNA-markør består af fem enkeltstrengede RNA'er (ssRNA).
  • De 20, 30, 40 og 50 baser RNA'er syntetiseres af kemisk (ikke-phosphoryleret).
  • RNA'et på 100 baser syntetiseres ved in vitro transkription.
  • Den lille RNA-markør er velegnet til at bestemme størrelsen af ssRNA i lille størrelse ved denaturerende polyacrylamidgelelektroforese.
  • Den lille RNA-markør kan visualiseres ved ethidiumbromid-farvning.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroforese
Mængde 30μ L
Opbevaringskrav Opbevares ved -°80 C. Gentagne fryse-/optøningscyklusser bør undgås