Få mere at vide
Tork Lille pakke dispenser W8
Artikelnummer. 30243867 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30243867 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30243867 Leverandør Tork Leverandørnr. 655100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.96 DKK
    301.07 DKK / Pakke med 4
    Spare 25.89 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Small Tork Pack-dispenserne til foldede servietter i Performance-design giver pladsbesparende bekvemmelighed, hygiejnisk beskyttelse og én-ad-én-dosering for at reducere forbrug og spild.
  • Organiser trange arbejdspladser og spar plads med denne vægmonterede dispenser.
  • Undgå at spilde tid, da foldede servietter er inden for rækkevidde.
  • Sørg for hygiejnisk beskyttelse, da personalet kun rører ved de servietter, de bruger.
  • Reducer spild og spar penge takket være én-til-én-udlevering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Wipe Holder
Farve Hvid
Alternativt varenummer 7322540862447
Længde (metrisk) 21.4 cm
Bredde (metrisk) 10.7 cm
Højde (metrisk) 14.6 cm
Holder Wipe Containere
Materiale Plast
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Åben top
Model- Effekt