Få mere at vide
Gilac™ Lille vasketøjskurv, 70 L
Artikelnummer. 17938871
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17938871 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17938871 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. S360821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.15 DKK
    260.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 99.76 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Lille 70 L vasketøjskurv er designet til professionel brug, velegnet til tung belastning og intensiv brug.
  • Vasketøjskurv.
  • Meget modstandsdygtig med enestående holdbarhed.
  • Designet til professionel brug.
  • Velegnet til intensiv brug.
Tekniske data
Bredde (engelsk) 10,6 tommer
Størrelse Lille
Produkttype Tøjvask hæmmer
Bredde (metrisk) 270 mm