Få mere at vide
Gilac™ Lille vasketøjskurv, 60 L
Artikelnummer. 17918581
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17918581 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17918581 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G611021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.05 DKK
    167.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.55 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Lille 60 L vasketøjskurv er designet til professionel brug, velegnet til tung belastning og intensiv brug.
  • Vasketøjskurv.
  • Meget modstandsdygtig og enestående holdbarhed.
  • Designet til professionel brug.
  • Velegnet til tung belastning og intensiv brug.
Tekniske data
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Størrelse Lille
Produkttype Vasketøjskurv
Bredde (metrisk) 400 mm