Få mere at vide
R&D Systems™ Small Intestine Tissue Slides (Malignant Lymphoma)- Paraffin
Artikelnummer. 18131312 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Arter:
ADN
Artikelnummer. Arter
18131312 ADN
1 options
Artikelnummer. 18131312 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP230245
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Krydsreaktivitet Human
Type Small Intestine Tissue Slides (Malignant Lymphoma)
Regulatorisk status This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Arter ADN
Vævstilstand Malignant Lymphoma
Produktlinje Novus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.