Få mere at vide
Hamilton™ Rustfrit stål, lille hub, aftagelige specialnåle
Artikelnummer. 12311583
Skift visning
Nålespids stil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Nålemåler:
20 g
25 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålespids stil unitSize Nålemåler
12311583 2, 3 eller 4 Pakke med 6 -
10509822 2, 3 eller 4 Pakke med 6 -
11512525 2, 3 eller 4 Pakke med 6 -
12396289 5 eller AS Pakke med 6 -
12376439 2, 3 eller 4 Pakke med 6 25 g
12326449 2, 3 eller 4 Pakke med 6 20 g
12336299 5 eller AS Pakke med 6 20 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12311583 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 780409
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til dyreinjektioner for at begrænse vævsskader og prøvetab.
  • Autoklaverbar
  • Leveres i pakker med 6 stk
  • Kan bruges med aftagelige (RN) sprøjter, der er 100 L μog mindre
  • Brugerdefinerede længder og punktstile er tilgængelige
  • Aftagelige nåle har minimal dødvolumen og anbefales af denne grund over en luer- eller luer-lock-forbindelse
Tekniske data
Nålespids stil 2, 3 eller 4