Få mere at vide
Hamilton™ Rustfrit stål, lille hub, aftagelige specialnåle
Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Leveres i pakker med 6 stk
- Kan bruges med aftagelige (RN) sprøjter, der er 100 L μog mindre
- Brugerdefinerede længder og punktstile er tilgængelige
- Aftagelige nåle har minimal dødvolumen og anbefales af denne grund over en luer- eller luer-lock-forbindelse
Tekniske data
Tekniske data
| Nålespids stil | 2, 3 eller 4 |