Få mere at vide
Hamilton™ Små Hub aftagelige nåle
Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Standard nålængde er 2 in. /51 mm
- Kan bruges med (RN)-stil sprøjter, der er 100 L μog mindre
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 29 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.34 mm |
| Produkttype | Aftagelig tilpasset nål |
| Længde (metrisk) nål | 9,52 til 304 mm |
| Nålespids stil | 2, 3 eller 4 |
| Til brug med (udstyr) | Små aftagelige sprøjter (100 μL og mindre) |