Få mere at vide
Hamilton™ Små Hub aftagelige nåle
Nålemåler:
18 G
22 G
22s G
23'ere G
26 G
26'ere G
28 G
29 G
30 g
31 G
32 G
33 G
Nålespids stil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Standard nålængde er 2 in. /51 mm
- Kan bruges med (RN)-stil sprøjter, der er 100 L μog mindre
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.41 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.72 mm |
| Produkttype | Aftagelig tilpasset nål |
| Nålespids stil | 2, 3 eller 4 |
| Til brug med (udstyr) | Små aftagelige sprøjter (100 μL og mindre) |