Få mere at vide
Hamilton™ Små Hub aftagelige nåle
Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Standard nålængde er 2 in. /51 mm
- Kan bruges med (RN)-stil sprøjter, der er 100 L μog mindre
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 32 G |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.11 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.24 mm |
| Produkttype | Aftagelig tilpasset nål |
| Nålespids stil | 2, 3 eller 4 |
| Til brug med (udstyr) | Små aftagelige sprøjter (100 μL og mindre) |