Få mere at vide
Hamilton™ Små Hub aftagelige nåle
Artikelnummer. 10776063
Skift visning
Nålemåler:
18 G
22 G
22s G
23'ere G
26 G
26'ere G
28 G
29 G
30 g
31 G
32 G
33 G
Nålespids stil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Pakningsstørrelse
10776063 30 g 2, 3 eller 4 Pakke med 6
10595855 26'ere G 5 eller AS Pakke med 6
10492005 26'ere G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
11530332 33 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
10798204 22s G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
11573294 22 G 5 eller AS Pakke med 6
12386439 18 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
11510332 31 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
10698205 26 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
15927335 26 G 2, 3 eller 4 Hver
12316299 23'ere G 5 eller AS Pakke med 6
11500332 28 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
10725873 22s G 5 eller AS Pakke med 6
11532525 22 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
12702257 29 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
11520332 32 G 2, 3 eller 4 Pakke med 6
10140888 26 G 5 eller AS Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10776063 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 780307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2965.00 DKK
    2631.08 DKK / Pakke med 6
    Spare 333.92 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Fås i tilpassede længder og spidsstile, der passer til dine laboratoriebehov. Hamilton™ Små Hub aftagelige nåle er fremstillet af rustfrit stål.
  • Autoklaverbar
  • Standard nålængde er 2 in. /51 mm
  • Kan bruges med (RN)-stil sprøjter, der er 100 L μog mindre
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 30 g
Diameter (metrisk) Indvendig 0.16 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.31 mm
Produkttype Aftagelig tilpasset nål
Nålespids stil 2, 3 eller 4
Til brug med (udstyr) Små aftagelige sprøjter (100 μL og mindre)