Få mere at vide
Hamilton™ Små Hub aftagelige nåle
Artikelnummer. 10140888
Nålemåler:
18 G
22 G
22s G
23'ere G
26 G
26'ere G
28 G
29 G
30 g
31 G
32 G
33 G
Nålespids stil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10140888
Brand: Hamilton™ 773101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fås i tilpassede længder og spidsstile, der passer til dine laboratoriebehov. Hamilton™ Små Hub aftagelige nåle er fremstillet af rustfrit stål.
  • Autoklaverbar
  • Standard nålængde er 2 in. /51 mm
  • Kan bruges med (RN)-stil sprøjter, der er 100 L μog mindre
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 26 G
Diameter (metrisk) Indvendig 0.26 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.46 mm
Produkttype Aftagelig tilpasset nål
Længde (metrisk) nål 9,52 til 304 mm
Nålespids stil 5 eller AS
Til brug med (udstyr) Små aftagelige sprøjter (100 μL og mindre)