Få mere at vide
Hamilton™ Lille hub aftagelig nålesprøjte
Nålemåler:
22s G
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Længde 51 mm
- Point stil 3 (stump)
- Sælges i pakker af 3 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Small RN (CTC) hub |
| Nålemåler | 22s G |
| Mængde | 3/Pk. |
| Nålespids stil | 3 |