Få mere at vide
Hamilton™ Lille hub aftagelig nålesprøjte
Artikelnummer. 11513024
Nålemåler:
22s G
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11513024
Brand: Hamilton™ 203481
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes udelukkende på RN CTC sprøjter.
  • Længde 51 mm
  • Point stil 3 (stump)
  • Sælges i pakker af 3 stk
Tekniske data
Oversigt Small RN (CTC) hub
Nålemåler 22s G
Mængde 3/Pk.
Nålespids stil 3