Få mere at vide
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Type-K standardprober
Artikelnummer. 11831375 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
-150 °C til +311 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Pakningsstørrelse
11831375 -150 °C til +311 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11831375 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0850556
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Brug disse prober med lille diameter til hurtige aflæsninger i svært tilgængelige områder. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Type-K standardprober er ideelle til brug med væsker, gasser og halvfaste stoffer.
Acrylonitril-butadien-styren (ABS) håndtag giver et letvægtsdesign for brugervenlighed sammen med holdbarhed. Probehåndtagene har en trækaflastningsfjeder, der beskytter kabelforbindelsen mod beskadigelse på grund af gentagne bøjninger og træk. Hver sonde kommer med en farvekodet ANSI mini stik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla. Svartid: 2 sekunder eller mere.
Tekniske data
Temperatur (metrisk) -150 °C til +311 °C