Få mere at vide
Brady™ Små kerne fortrykte GHS CLP-etiketter
Artikelnummer. p-200080430
Vis tekst:
1 rød diamant pr. klistermærke
2 stablede røde diamanter plus 2 ekstra røde diamanter pr. mærkat
2 stablede røde diamanter pr. mærkat
2 vandrette røde diamanter pr. mærkat
3 røde diamanter pr. klistermærke i roteret pyramideform
3 røde diamanter pr. mærkat
3 stablede røde diamanter i pyramideformation pr. mærkat
4 røde diamanter i kvadratisk form pr. klistermærke
Bredde (metrisk) tape:
3 røde diamanter pr. klistermærke i roteret pyramideform
3 stablede røde diamanter i pyramideformation pr. mærkat
55,00 mm
75,00 mm
105,00 mm
Materiale:
Paper (Papir)
Polypropylen
Artikelnummer. 30041449
Brand: Brady™ 622307
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med fortrykte røde diamanter, klar til at du kan printe den påkrævede advarsel, i overensstemmelse med de seneste regler.
For at du kan udskrive den påkrævede advarsel, i overensstemmelse med de seneste regler.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt Fortrykte desktopprinteretiketter til CLP-GHS farlige stoffer
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Rød på hvid
Slutte Glans
Format Die-cut
Materiale Polypropylen
Printbare sider Front
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Vis tekst 1 rød diamant pr. klistermærke
Til brug med (applikation) Identifikation af farekommunikation
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Model- R6000HF
nr. pr. pakke 400 etiketter/rulle
Mængde 400 klistermærker
Form Rektangel
Størrelse 55.00 mm (W) x 85.00 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0031 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.079 mm
Dimensioner (LxB) 55.00 mm (W) x 85.00 mm (H)
Længde (engelsk) 3,35 tommer.
Længde (metrisk) 85.00 mm
Bredde (engelsk) 2,17 tommer
Bredde (metrisk) 55.00 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 55.00 mm
Bredde (metrisk) tape 55,00 mm
Højde (engelsk) 3.35 in.
Højde (metrisk) 85.00 mm
Alternativt varenummer THTCLP-S-L1-7594-0.4-SC