Få mere at vide
Brady™ Små kerne fortrykte GHS CLP-etiketter
Artikelnummer. 30041477
Skift visning
Vis tekst:
1 rød diamant pr. klistermærke
2 stablede røde diamanter plus 2 ekstra røde diamanter pr. mærkat
2 stablede røde diamanter pr. mærkat
2 vandrette røde diamanter pr. mærkat
3 røde diamanter pr. klistermærke i roteret pyramideform
3 røde diamanter pr. mærkat
3 stablede røde diamanter i pyramideformation pr. mærkat
4 røde diamanter i kvadratisk form pr. klistermærke
Bredde (metrisk) tape:
3 røde diamanter pr. klistermærke i roteret pyramideform
3 stablede røde diamanter i pyramideformation pr. mærkat
55,00 mm
75,00 mm
105,00 mm
Materiale:
Paper (Papir)
Polypropylen
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vis tekst Bredde (metrisk) tape Materiale
30041477 3 røde diamanter pr. klistermærke i roteret pyramideform 75,00 mm Polypropylen
30041449 1 rød diamant pr. klistermærke 55,00 mm Polypropylen
30041431 3 røde diamanter pr. mærkat 75,00 mm Polypropylen
30041410 2 stablede røde diamanter pr. mærkat 105,00 mm Paper (Papir)
30041461 2 stablede røde diamanter plus 2 ekstra røde diamanter pr. mærkat 55,00 mm Polypropylen
30041411 2 stablede røde diamanter plus 2 ekstra røde diamanter pr. mærkat 55,00 mm Paper (Papir)
30041412 3 røde diamanter pr. mærkat 105,00 mm Paper (Papir)
30041476 3 stablede røde diamanter i pyramideformation pr. mærkat 105,00 mm Paper (Papir)
30041452 3 stablede røde diamanter i pyramideformation pr. mærkat 3 stablede røde diamanter i pyramideformation pr. mærkat Paper (Papir)
30041414 2 stablede røde diamanter pr. mærkat 3 stablede røde diamanter i pyramideformation pr. mærkat Polypropylen
30041453 3 røde diamanter pr. klistermærke i roteret pyramideform 3 røde diamanter pr. klistermærke i roteret pyramideform Polypropylen
30041464 4 røde diamanter i kvadratisk form pr. klistermærke 55,00 mm Polypropylen
30041424 4 røde diamanter i kvadratisk form pr. klistermærke 105,00 mm Polypropylen
30041465 3 røde diamanter pr. klistermærke i roteret pyramideform 105,00 mm Polypropylen
30041446 1 rød diamant pr. klistermærke 55,00 mm Paper (Papir)
30041480 4 røde diamanter i kvadratisk form pr. klistermærke 75,00 mm Polypropylen
30041455 2 vandrette røde diamanter pr. mærkat 105,00 mm Polypropylen
30041482 1 rød diamant pr. klistermærke 105,00 mm Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 30041477 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 622321
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med fortrykte røde diamanter, klar til at du kan printe den påkrævede advarsel, i overensstemmelse med de seneste regler.
For at du kan udskrive den påkrævede advarsel, i overensstemmelse med de seneste regler.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt Fortrykte desktopprinteretiketter til CLP-GHS farlige stoffer
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Rød på hvid
Slutte Glans
Format Die-cut
Materiale Polypropylen
Printbare sider Front
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Vis tekst 3 røde diamanter pr. klistermærke i roteret pyramideform
Til brug med (applikation) Identifikation af farekommunikation
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Model- R6000HF
nr. pr. pakke 300 etiketter/rulle
Mængde 300 klistermærker
Form Rektangel
Størrelse 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0031 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.079 mm
Dimensioner (L x B) 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Længde (engelsk) 4,33 tommer
Længde (metrisk) 110.00 mm
Bredde (engelsk) 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) 75.00 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 75.00 mm
Bredde (metrisk) tape 75,00 mm
Højde (engelsk) 4.33 in.
Højde (metrisk) 110.00 mm
Alternativt varenummer THTCLP-M-L3A-7594-0.3-SC