Få mere at vide
MedChemExpress Small Cardioactive Peptide B (SCPB)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.1% |
| CAS | 84746-43-0 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1141.41 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (43.81 mM∣Need ultrasonic) |