Få mere at vide
Thermo Scientific™ SmaI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 11833833 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1200 U
2.000 enheder
5 x 1.200 enheder
Pakningsstørrelse:
1200 enheder
2000 enheder
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde unitSize
11833833 5 x 1.200 enheder Pakke med 5
10309709 2.000 enheder 2000 enheder
10622191 1200 U 1200 enheder
3 options
Artikelnummer. 11833833
Brand: Thermo Scientific™ ER0662
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved CCC^GGG-steder med Smal-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 30 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: TspMI, XmaCI, XmaI).
Lambda DNA fordøjet med Smal, 0,7% agarose, 3 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Sma I
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 30 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 5 x 1.200 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning