Learn More
Beschreibung
Smad3 Monoclonal specifically detects Smad3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Smad3 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Peptide Array |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | PCRP-SMAD3-1A2 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Protein Array |
| Formulation | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gene Alias | DKFZp586N0721, DKFZp686J10186, hMAD-3, hSMAD3, HsT17436, JV15-2MGC60396, MAD homolog 3, mad protein homolog, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3 (Drosophila), mad3, MADH3mad homolog JV15-2, mothers against decapentaplegic homolog 3, Mothers against DPP homolog 3, SMA- and MAD-related protein 3, SMAD 3, SMAD family member 3HSPC193, SMAD, mothers against DPP homolog 3, SMAD, mothers against DPP homolog 3 (Drosophila), Smad3 |
| Host Species | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?