Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog Mini Omrører, 1 L kapacitet; 115/230 V
Beskrivelse
- Modstå mindre kemikaliespild og stænk— polypropylen hus og polycarbonat topplade
- Juster omrøringshastigheden op til 2.000 rpm
- Vælg det toppladedesign, du bedst kan lide
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 350 til 2000 rpm |
| Topplademateriale | Polypropylen |
| Spænding | 120/230 V |
| Dimensioner (L x B x H) | 66 x 143 x 143 mm (H x W x D) |
| Bredde (metrisk) | 143 mm |
| Elektriske krav | 230/110V, 50/60Hz |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Model- | SM5/Stuart Fascia |
| Type | Magnetisk mini-omrører |
| Vægt (metrisk) | 500 g |