Få mere at vide
Thermo Scientific™ SM(PEG)4 (PEGyleret SMCC tværbinder)
Artikelnummer. 11851265 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Artikelnummer. 11851265
Brand: Thermo Scientific™ 22104
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tværbind aminer til sulfhydryler med disse tværbindere, der indeholder NHS-ester- og maleimidgrupper i enderne af vandopløselige polyethylenglycol-afstandsarme (17,6 til 95,2A).
Thermo Scientific™ Pierce SM(PEG)n er en serie af amin-til-sulfhydryl-tværbindere, der varierer i længde fra 17,6 til 95,2Å s som et resultat af polyethylenglycolafstandsarme indeholdende n er lig med 2 til 24 ethylenglycolenheder.
SM(PEG) n -reagenserne er seks tværbindere, der har identiske amin- og sulfhydryl-reaktive grupper, men afviger i længde som et resultat af spacer-arme, der er sammensat af forskellige antal ethylenglycol-enheder. Deres strukturer (vist nedenfor) har formen NHS-(PEG) n -Maleimid, hvor n repræsenterer 2, 4, 6, 8, 12 eller 24 polyethylenglycol (PEG) enheder. Hvert SM(PEG) n -reagens produceres i den specificerede længde uden kontaminering fra analoger af andre længder. Tilgængeligheden af dette sæt reagenser gør det muligt at optimere tværbindingsforsøg for at opnå den bedste konjugateffektivitet og funktion til den tilsigtede anvendelse eller analysemetode. Betragtet sammen med AMAS (del nr. 22295) og den populære SMCC (del nr. 22360) muliggør disse reagenser amin-til-sulfhydryl-tværbinding på tværs af rum fra 4,4 til 95,2Å . Derudover bidrager det hydrofile PEG-indhold i SM(PEG) n -reagenser til vandopløseligheden af disse tværbindere og deres konjugater. PEG er også mindre immunogent end andre typer tværbindere spacere, hvilket gør disse reagenser ideelle til immunogenpræparation.
Højdepunkter:
  • Homolog serie med stigende afstandsarmlængde, ideel til optimering af konjugering af proteininteraktioner
  • Vandopløselige polyethylenglycol (PEG) afstandsarme hjælper med at opretholde eller øge opløseligheden af tværbundne proteiner
  • Reagenser opløses let i DMSO til efterfølgende fortynding i vandige reaktionsbuffere
  • Reaktive grupper: NHS-ester og maleimid
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
NHS- PEG2 -Maleimid
  • To ethylenoxidunderenheder
  • Alternative navne: Mal-dPEG 2 -NHS, NHS-PEG 2 -Maleimid
  • MolekylformelC18H23N3O9
  • Afstandsarmslængde 17,6Å
  • Masse tilføjet til målet pr. tværbinding 310.12
  • MW 425,39
NHS- PEG4 -Maleimid
  • Fire ethylenoxidunderenheder
  • Alternative navne Mal-dPEG 4 -NHS, NHS-PEG 4 -Maleimide
  • Molekylformel C 22 H 31 N 3 O 11
  • Afstandsarmslængde 24,6Å
  • Masse tilføjet til målet pr. tværbinding 398,17
  • MW 513,50&
NHS- PEG6 -Maleimid
  • Seks ethylenoxidunderenheder
  • Alternative navne Mal-dPEG 6 -NHS, NHS-PEG 6 -Maleimid
  • Molekylformel C 26 H 39 N 3 O 13
  • Afstandsarmslængde 32,25Å
  • Masse tilføjet til målet pr. tværbinding 486,20
  • MW 601,60
NHS-PEG 8 -Maleimid
  • Otte ethylenoxidunderenheder
  • Alternative navne Mal-dPEG 8 -NHS, NHS-PEG 8 -Maleimid
  • Molekylformel C 30 H 47 N 3 O 15
  • Afstandsarmslængde 39,2Å
  • Masse tilføjet til målet pr. tværbinding 574,27
  • MW 689,71
NHS-PEG 12 -Maleimid
  • 12 ethylenoxidunderenheder Mal-dPEG 12 -NHS, NHS-PEG 12 -Maleimid
  • Molekylformel C 38 H 63 N 3 O 19
  • Afstandsarmslængde 53,4Å
  • Masse tilføjet til målet pr. tværbinding 750,38
  • MW 865,92
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Molekylvægt (g/mol) 513.5
PEGyleret Ja
Afstandsarmslængde 24,6 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 100 mg
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder