Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ SM(PEG)2, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 16386532 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mg
Artikelnummer. Mængde
16386532 10 x 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16386532 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A35397
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Thermo Scientific™ Pierce™ SM(PEG)2 er hetero-bifunktionel tværbinder med N-hydroxysuccinimid (NHS) ester og maleimidgrupper, der tillader kovalent konjugation af amin- og sulfhydrylholdige molekyler.
Thermo Scientific No-Weigh produkter er specialreagenser, der leveres i et præ-aliquoteret format. Den forudvejede emballage hjælper med at forhindre tab af reagensreaktivitet og kontaminering over tid ved at minimere gentagen åbning og lukning af hætteglasset. Formatet muliggør brug af frisk hætteglas med reagens hver gang, hvilket eliminerer besværet med at veje små mængder reagenser og reducerer bekymringer over reagensstabilitet.
  • Reaktive grupper: NHS-ester og maleimid
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
  • Irreversibel tværbinding af proteiner eller peptider med fleksible PEG spacer-arme
  • Polyethylenglycol-afstandsarme hjælper med at opretholde konjugatopløselighed
  • Ren forbindelse med defineret struktur og molekylvægt, der sikrer reproducerbare protein-modifikationseffekter
  • PEG spacer giver unikke fordele, herunder øget stabilitet, reduceret tendens til aggregering og reduceret immunogenicitet
  • Ideel til at udføre kontrollerede, to-trins proteinkonjugationer (se Sulfo-SMCC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt SM(PEG)2
Molekylvægt (g/mol) 425.39
PEGyleret Ja
Afstandsarmslængde 17,6 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Nej-vej, Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 10 x 1 mg
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder