Få mere at vide
RETSCH SM 300 model skæremøller
Artikelnummer. p-8004898 Shop alle Retsch produkter
Til brug med (applikation):
Til slibning uden tungmetalforurening
Velegnet til slibning af bløde, mellemhårde, elastiske, fibrøse og heterogene blandinger af produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11790745
Brand: RETSCH 20.729.0002
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Skæreværk
Certificeringer/compliance CE-certificeret
Dimensioner (L x B x H) 750 x 576 x 1677 mm
Elektriske krav 220/230 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Velegnet til slibning af bløde, mellemhårde, elastiske, fibrøse og heterogene blandinger af produkter
Højde (metrisk) 1677 mm
Hertz 50/60 Hz
IP-vurdering IP20
Længde (metrisk) 750 mm
Materiale Rustfrit stål
Model- SM 300
Fase 1-faset strømtilslutning
Spænding 220/230 V
Bredde (metrisk) 576 mm