Tekniske data
| Produkttype | Skæreværk |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Oversigt | Skæremølle, 1677 H x 576 B x 750 mm D, 220/230V, 50/60Hz, SM 300 Model, 700 - 3000 min-1 Hastighed, 129,5 mm dia. Rotor, 1-faset strømtilslutning, 3 kW med svinghjulstrækeffekt, IP 20, med frekvensomformer til variabel hastighed, til slibning uden forurening af tungmetal |
| Dimensioner (L x B x H) | 750 x 576 x 1677 mm |
| Elektriske krav | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Til brug med (applikation) | Til slibning uden tungmetalforurening |
| Højde (metrisk) | 1677 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| IP-vurdering | IP20 |
| Længde (metrisk) | 750 mm |
| Vis mere |