Få mere at vide
RETSCH SM 300 model skæremøller
Artikelnummer. 11790745 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Slibning af bløde, medium-hårde, elastiske, fibrøse og heterogene blandinger af produkter
Slibning uden tungmetalforurening
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
11790745 Slibning af bløde, medium-hårde, elastiske, fibrøse og heterogene blandinger af produkter Hver
11914222 Slibning uden tungmetalforurening Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11790745 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 20.729.0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179740.00 DKK
    141358.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 38381.48 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Tekniske data
Produkttype Skæreværk
Certificeringer/compliance CE-certificeret
Dimensioner (L x B x H) 750 x 576 x 1677 mm
Elektriske krav 220/230 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Slibning af bløde, medium-hårde, elastiske, fibrøse og heterogene blandinger af produkter
Højde (metrisk) 1677 mm
IP-vurdering IP20
Længde (metrisk) 750 mm
Materiale Rustfrit stål
Model- SM 300
Fase 1-faset strømtilslutning
Spænding 220/230 V
Bredde (metrisk) 576 mm
Frekvens 50/60 Hz