Få mere at vide
Edmund Bühler GmbH™ SM 30 B Universal Shaker with Rack system
Artikelnummer. 12974035
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12974035
Brand: Edmund Bühler GmbH™ 6103000, 50155
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideally suited for high loads up to 30 kg and for mixing difficult media. Edmund Bühler GmbH™ SM 30 B Universal Shaker with Rack System offers a wide choice of racks to ensures optimal fastening of different vessels.
  • Reciprocating (horizontal) motion
  • Shaking platform Dimensions: 560 x 400mm
  • Overall Dimensions (w x d x h): 680 x 610 x 160mm
  • Max. load: 30 kg
  • Shaking speed: 15 - 300 rpm, steplessly adjustable
  • Stroke: 30mm (option: 46 or 50mm)
  • Timer: 0 - 120 min / continuous
  • Weight: 33 kg
Tekniske data
Hastighedsområde 15 to 300 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 5°C to 50°C
Watt 20 W
Rotation Reciprocating
Produkttype Universal Shaker
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 610 mm
Højde (metrisk) 160 mm
Bredde (metrisk) 680 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 33 kg
Vægt (metrisk) 33 kg
Model- SM 30 B
Til brug med (applikation) For High Loads and Continuous Operation
Inkluderer Rack System Combifix SM B
Timer rækkevidde 0 to 120 min., Continuous