Tekniske data
| Produkttype | Skæreværk |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Oversigt | Skæremølle, 1675 H x 576 B x 760 mm D, rustfrit stål, 3/N∼ 400V, 50Hz, SM 200 Model, 1, 500 min-1 Hastighed, 129,5 mm dia. Rotor, 3-faset strømtilslutning, 2,2 kW dreveffekt, 3-faset motordrev, IP 54,< 60 x 80 mm fremføringsstørrelse, parallel sektion Rotor/6-skive rotor |
| Dimensioner (L x B x H) | 760 x 576 x 1675 mm |
| Elektriske krav | 400 V, 50 Hz |
| Til brug med (applikation) | Slibning af bløde, medium-hårde, elastiske, fibrøse og heterogene blandinger af produkter |
| Højde (metrisk) | 1675 mm |
| IP-vurdering | IP54 |
| Længde (metrisk) | 760 mm |
| Model- | SM 200 |
| Vis mere |