missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SM-164, MedChemExpress
Beskrivelse
SM-164 is a cell-permeable Smac mimetic compound. SM-164 binds to XIAP protein containing both the BIR2 and BIR3 domains with an IC50 value of 1.39 nM and functions as an extremely potent antagonist of XIAP.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SM-164 |
| CAS | 957135-43-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C62H84N14O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (22.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@H](NC)C(N[C@H]1CCCC[C@](CC[C@H]2C(N[C@@H](C3=CC=CC=C3)C4=CN(CCCCC5=CC=C(CCCCN6N=NC([C@@H](NC([C@@H]7CC[C@@](CCCC[C@@H]8NC([C@@H](NC)C)=O)([H])N7C8=O)=O)C9=CC=CC=C9)=C6)C=C5)N=N4)=O)([H])N2C1=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 1121.42 |
| Formel vægt | 1121.42 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?