Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid – skabskrop lavet af pulverlakeret stålplade med sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
- To-i-én – to hermetisk adskilte opbevaringsrum muliggør isoleret opbevaring af syrer og baser i ét skab
- Ingen uautoriseret brug – døre aflåselige med profilcylinder med integration i eksisterende låsesystem muligt
- Nem justering – justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævne gulve
- Recirkulerende luftfiltersystem, ideelt til direkte installation i arbejdsområder med meget lav støj, kun ca. 39 dB
- Med flertrins bredbåndsfilter
- Overvågningselektronik til udsugning inkluderer køle-enhedskabel og strømstik
- Optisk og akustisk alarm inklusive potentialfri alarmkontakt
- Display med innovativt berøringspanel
- Manuel kontrol af filtermætningen
- Miljøvenlig med længere filterlevetider og et genanvendeligt filtersystem
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14727 |
| Konfiguration | 6 x 25 kg/11 L PP udtrækshylder med PP-brønde |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 565 x 485 x 914 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 615 x 600 x 2300 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af aggressive, ikke-brændbare farlige materialer |
| Bæreevne | 6 x hylder med sump: 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning: 300 kg |
| Antal døre | 2 |
| Antal hylder | 6 |
| Hylde Type | Udtrækshylde |
| Vis mere |