Få mere at vide
Asecos™ SLX-CLASSIC Opbevaringsskabe til recirkulerende luftsikkerhed
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15527839 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bæreevne:
12 x hylder med sump: 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning: 300 kg
6 x hylder med sump: 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning: 300 kg
8 x hylder med sump 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning 300 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bæreevne unitSize
15527839 8 x hylder med sump 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning 300 kg Hver
15695677 12 x hylder med sump: 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning: 300 kg Hver
15904690 6 x hylder med sump: 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning: 300 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15527839 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3293600130607
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke-brændbare farlige materialer i arbejdsrum.
  • Robust konstruktion og lang levetid – skabskrop lavet af pulverlakeret stålplade med sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
  • To-i-én – to hermetisk adskilte opbevaringsrum muliggør isoleret opbevaring af syrer og baser i ét skab
  • Ingen uautoriseret brug – døre aflåselige med profilcylinder med integration i eksisterende låsesystem muligt
  • Nem justering – justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævne gulve
  • Recirkulerende luftfiltersystem, ideelt til direkte installation i arbejdsområder med meget lav støj, kun ca. 39 dB
  • Med flertrins bredbåndsfilter
  • Overvågningselektronik til udsugning inkluderer køle-enhedskabel og strømstik
  • Optisk og akustisk alarm inklusive potentialfri alarmkontakt
  • Display med innovativt berøringspanel
  • Manuel kontrol af filtermætningen
  • Miljøvenlig med længere filterlevetider og et genanvendeligt filtersystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14727
Konfiguration 8 x 25 kg/11 L PP udtrækshylder med PP-brønde
Mål (D x B x H) Indvendig 565 x 485 x 1865 mm
Dimensioner (D x B x H) 615 x 1197 x 2300 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af aggressive, ikke-brændbare farlige materialer
Bæreevne 8 x hylder med sump 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning 300 kg
Antal døre 2
Antal hylder 8
Hylde Type Udtrækshylde
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 330.7 kg
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 24,21 tomme
Højde (engelsk) Udvendig 90,55 tommer
Højde (metrisk) åbning 1865 mm
Materiale Stål
Produkttype Safety Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 47,13 tommer