Få mere at vide
SLV-2436, MedChemExpress
Beskrivelse
SLV-2436 is a highly potent and ATP-competitive inhibitor of MNK1 and MNK2 with IC50s of 10.8 nM and 5.4 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SLV-2436 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2095704-43-9 |
| Farve | Brown |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H15ClN4O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | SEL201-88 SEL-201 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.06 mM) |
| Vis mere |