Få mere at vide
Whirl-Pak™ Slamdommer II™ Komponenter
Artikelnummer. 15362694 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Type:
Forlængelse
Inkluderer:
Mellemsektion
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Inkluderer Pakningsstørrelse
15362694 Forlængelse Mellemsektion Hver
1 options
Artikelnummer. 15362694 Leverandør Whirl-Pak™ Leverandørnr. 0546532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    947.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 92.25 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Separate udskiftningsdele til Sludge Judge II.
Reservedele til Slam Judge™ II. Komplet prøvetagningsenhed tilgængelig under varenummer B01355
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Volumen (metrisk) 177 mL/ft.
Til brug med (applikation) Slamdommer II
Til brug med (udstyr) Slamdommer II
Uddannet Ja
Inkluderer Mellemsektion
Type Forlængelse
Længde (engelsk) 5 ft.
Længde (metrisk) 1.53 m
Diameter (engelsk) Ydre 1,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 3.18 cm
Model- B01357