Få mere at vide
Whirl-Pak™ Slam Judge™ Komplet enhed og komponenter
Artikelnummer. 12654287 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Type:
Slamdommer Bundsektion
Slamdommer komplet enhed
Inkluderer:
Alle sektioner
Nederste afsnit
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Inkluderer unitSize
12654287 Slamdommer Bundsektion Nederste afsnit Hver
11725129 Slamdommer komplet enhed Alle sektioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12654287 Leverandør Whirl-Pak™ Leverandørnr. 20699979
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af stive plastikrør i tre 5 ft. (1,53 m) sektioner, denne enhed og supplerende erstatningssektioner giver maksimal styrke til væskeprøvetagning på lange afstande.
  • Slam Judge™ er designet til at tage nøjagtige aflæsninger af bundfældelige faste stoffer, 5 % eller mindre, i en række forskellige væsker, til enhver dybde.
  • Ideel til rensningsanlæg, kemiske anlæg og fødevareforarbejdningsanlæg.
  • Enheden rummer cirka 3 oz. fod (89 ml pr. 0,31 m).
  • Fås i 5 fod. (1,53 m) sektioner på 0,75 tommer. (1,90 cm) plastrør med skrueforbindelser.
  • Den øverste sektion inkluderer et nylonreb til at hæve og sænke prøveudtageren. Individuelle sektioner kan kombineres efter behov for at opnå den nødvendige længde.
  • Må ikke bruges i væsker over 165 °F (74 °C)
  • Må ikke autoklaveres
  • For at bruge:
    • 1. Sænk langsomt slammet Judge™ til bunden af tanken. Svømmerventilen åbner, så materialer kan strømme ind. Når bunden er nået, og røret er fyldt til overfladen, trækkes let i rebet, mens enheden hæves. Dette sætter kontraventilen og fanger blandingen inde.
    • 2. Når enheden er hævet fri af væsken, kan mængden af faste stoffer i prøven aflæses ved hjælp af 1 ft. (0,31 m) trin markeret på rørsektionerne. For at frigøre materialet i enheden skal du røre stiften, der strækker sig fra bundsektionen, mod en hård overflade. Dette åbner kontraventilen for at dræne prøven.
  • Udskiftningsdele til top-, midter- og bundsektionen er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Volumen (metrisk) 89 mL/ft.
Til brug med (applikation) Slamdommer
Til brug med (udstyr) Slamdommer
Uddannet Ja
Inkluderer Nederste afsnit
Type Slamdommer Bundsektion
Volumen (engelsk) 3 oz./ft.
Længde (engelsk) 5 ft.
Længde (metrisk) 1.53 m
Model- C09250